Learn More
Angiotensine I (humaine), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15454549
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Code produit. 15454549
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62102.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 484-42-4 | C62H89N17O14 | 1296.50 g/mol
Angiotensin I (human) stimulates the release of aldosterone, another hormone, from the adrenal cortex. It acts as a precursor to angiotensin II. It acts as endogenous peptide substrate for angiotensin converting enzyme (ACE), precursor to the vasoconstrictor peptide angiotensin II
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’angiotensine I (humaine) stimule la libération d’aldostérone, une autre hormone, depuis le cortex surrénal. Elle agit comme précurseur de l’angiotensine II. Elle agit comme substrat de peptides endogènes pour l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE), précurseur du peptide vasoconstricteur angiotensine II
Solubilité
Soluble à 1 mg/ml dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 484-42-4
Formule moléculaire C62H89N17O14
Poids moléculaire (g/mol) 1296.50
Numéro MDL MFCD00133091
Clé InChI ORWYRWWVDCYOMK-HBZPZAIKSA-N
Synonyme angiotensin i, human angiotensin i, angiotensin i human, 5-ile-angiotensin i, angiotensin i rat, angiotensin i mouse, angiotensin 1 human, angiotensin i human, mouse, rat, pepsitensin, ile5-angiotensin i
CID PubChem 3081372
ChEBI CHEBI:2718
Nom IUPAC (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-amino-3-carboxypropanamido]-5-[(diaminométhylidène)amino]pentanamido]-3-méthylbutanamido]-3-(4-hydroxyphényle)propanamido]-3-méthylpentanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]pyrrolidine-2-yl]formamido}-3-phénylepropanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido]-4-acide méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Angiotensin I (human)
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité Soluble to 1mg/ml in water.
Poids de la formule 1296.5
Forme physique Poudre