Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angulaire, 12 emplacements pour centrifugeuse MIKRO™ 220R
Code produit 10452732
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
MIKRO Centrifugeuse 220 R
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
10452732 MIKRO Centrifugeuse 220 R
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10452732 Fournisseur Hettich Lab Technology™ Code fournisseur 1015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.00€
    442.00€ / 1 pièces
    Économisez 59.00€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Rotor angulaire conçu pour une large gamme d'applications.
  • 35° rotor angulaire pour MIKRO Centrifugeuse 220 R
  • Force de réaction maximale (RCF) 4 146 xg
  • MIKRO Les modèles 220 et 220 R sont des centrifugeuses de paillasse puissantes et compactes, conçues pour le traitement de tubes de 0,2 à 2,0 mL.
  • En acceptant également les rotors pour tubes jusqu'à 50 mL, le réfrigérateur MIKRO Le modèle 220 R permet une gamme étendue d'applications
  • Le réfrigéré MIKRO Le modèle 220 R accepte également les tubes standard jusqu'à un volume de 50 mL.
  • Grâce à ses performances, sa capacité et son refroidissement efficace, MIKRO Le 220 R est parfaitement adapté à l'extraction d'ADN et d'ARN.
Spécification
Type Rotor angulaire
FCR max. 4 146 x g
Rayon (métrique) 103 mm
Rayon (métrique) Min. 82 mm
Diamètre max. du tube 17,7 mm
À utiliser avec (équipement) MIKRO Centrifugeuse 220 R
Angle 35°
Nbre de positions 12