Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à angle fixe en aluminium pour centrifugeuses Sigma™ série 2
Code produit 10505902
Change view
Click to view available options
Capacité:
24 flacons de réaction de 1,5/2,0 ml
30 flacons de réaction de 1,5/2,0 ml
30 x 15 mL
6 tubes à fond rond de 30 ml
8 tubes coniques ou ronds de 15 ml
Falcon 20 x 15 ml
Falcon 6 x 50 ml
Angle:
27deg;
28°
33deg;
35°
45°
À utiliser avec (équipement):
Sigma 2-16KL
Sigma 2-16P
Sigma 2-16P et 2-16PK
Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL
Sigma 2-16PK
Sigma 2-6 et 6E
Sigma 2-7
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Angle À utiliser avec (équipement) unitSize
10505902 Falcon 20 x 15 ml 33deg; Sigma 2-7 1 pièce
11710709 30 x 15 mL 33deg; Sigma 2-6 et 6E 1 pièce
10739972 24 flacons de réaction de 1,5/2,0 ml 45° Sigma 2-16P et 2-16PK -
10564752 30 flacons de réaction de 1,5/2,0 ml 45° Sigma 2-16P 1 pièce
10648222 30 flacons de réaction de 1,5/2,0 ml 45° Sigma 2-16PK 1 pièce
10096391 6 tubes à fond rond de 30 ml 27deg; Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL 1 pièce
13485175 Falcon 6 x 50 ml 28° Sigma 2-16KL 1 pièce
10256774 8 tubes coniques ou ronds de 15 ml 35° Sigma 2-6 et 6E 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10505902 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 12072
Utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées généralement nécessaires dans les laboratoires de recherche. Les rotors à angle fixe Sigma Laborzentrifugen™ pour centrifugeuses Sigma™ série 2 sont fabriqués avec précision à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance avec des numéros de lot traçables.
  • Peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
  • Peuvent être utilisés pour de très nombreux cycles avec une charge maximale et à vitesse maximale, dans la plupart des cas jusqu’à 50 000 cycles
  • Pour une utilisation avec une variété de tailles de godets et de tubes
Spécification
Type Rotor angulaire
Capacité Falcon 20 x 15 ml
Vitesse max. 4 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Sigma 2-7
Angle 33deg;