Learn More
Buerkle™ Robinet d’arrêt Stopcock™ angulaire
Code produit 10077970 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène, Polyéthylène, PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
10077970 Polypropylène, Polyéthylène, PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ne pas utiliser pour les substances cristallisantes
Code produit 10077970 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 05251000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ne pas utiliser pour les substances cristallisantes
Le robinet d'arrêt de vidange s'adapte à tous les conteneurs avec filetage de raccordement R 0,75 in Buerkle Les adaptateurs de filetage pour robinet coudé facilitent la connexion à presque tous les types de récipients.
  • Fermeture pour une étanchéité parfaite
  • Utilisation sans effort
  • Avec écrou à bouchon de connexion pour positionner le robinet à la verticale
  • Résistant à la pression jusqu'à 2 bars à 20 °C (sans support de refoulement ni passe-câble)
  • Avec angle de décharge et bec verseur rotatif empêchant les gouttes
  • Avec un bec verseur conique pour les bouteilles à ouverture étroite d'un diamètre de 6 à 8 mm
  • Pièces en contact avec le milieu en PP, PE et PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de col 6 to 8 mm (Bore)
Comprend R 0,75 in Filetages de raccordement, écrou de raccordement, angle de décharge et point conique μrotatif
Matériau Polypropylène, Polyéthylène, PTFE
Type de produit Robinet d'arrêt