Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons à fond rond à trois cols inclinés
Code produit 12560207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
2000 mL
250 ml
Description:
Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 29/32
Col central - NS 45/40 ; Col latéral - NS 29/32
Col central- NS 24/29, Cols latéraux - NS 19/26
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Description unitSize
12560207 250 ml Col central- NS 24/29, Cols latéraux - NS 19/26 1 pièce
10200931 2000 mL Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 29/32 1 pièce
10458402 10 000 mL Col central - NS 45/40 ; Col latéral - NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12560207 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03313249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.00€
    53.49€ / 1 pièces
    Économisez 15.51€
    22% de réduction
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de distillation à trois cols avec deux cols latéraux inclinés (20°)
  • Conforme à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
  • Avec deux cols latéraux inclinés (20°)
  • Avec joints rodés coniques
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Description Col central- NS 24/29, Cols latéraux - NS 19/26
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de goulot Trois cols avec deux cols latéraux inclinés
Nb par paquet 1
Type de produit Flacon de distillation
Diamètre (métrique) externe 85 mm