Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacon à fond rond à deux cols inclinés
Code produit 10788831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
1 000 ml
Description:
Col central - NS 24/29 ; Col latéral - NS 14/23
Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 14/23
Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 19/26
Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Description Conditionnement
10788831 1 000 ml Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 14/23 1 pièce
10000311 100 mL Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 29/32 1 pièce
10070221 500 mL Col central - NS 24/29 ; Col latéral - NS 14/23 1 pièce
10284571 1 000 ml Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 19/26 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10788831 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03214170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00€
    50.19€ / 1 pièces
    Économisez 4.81€
    8% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Flacons de distillation à col latéral incliné (20°)
  • Flacons de distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
  • Avec NS
  • Avec encolure latérale inclinée (20°)
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériel: DURAN™
Spécification
Description Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 14/23
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1
Diamètre (métrique) externe 131 mm