Learn More
Anhydro Galanthamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Anhydro Galanthamine |
| CAS | 664995-65-7 |
| Formule moléculaire | C17 H19 N O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 4aH-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine, 9,10,11,12-tetrahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,8aS)-, (4aS,8aS)-9,10,11,12-Tetrahydro-3-methoxy-11-methyl-4aH-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine, Anhydrogalanthamine, R 116937, Anhydrogalantamine, (4aS,8aS)-9,10,11,12-Tetrahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine, Tetrahydrogalantamine, Didehydrodeoxygalantamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H19NO2/c1-18-10-9-17-8-4-3-5-14(17)20-16-13(19-2)7-6-12(11-18)15(16)17/h3-8,14H,9-11H2,1-2H3/t14-,17-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=CC=C[C@@H]3Oc1c24 |
| Nom IUPAC | (1S,12S)-9-méthoxy-4-méthyl-11-oxa-4-tétrazacyclo[8.6.1.01,12.06,17]heptadeca-6(17),7,9,13,15-pentaène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 269.34 |
| Poids de la formule | 269.1416 |