Learn More
Velp Scientifica™ Anhydrone
Code produit 15369604 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Anhydrone
Conditionnement:
454g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15369604 Anhydrone 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15369604 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000225
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Anhydrone Velp Scientifica™ à utiliser avec l’analyseur d’azote Dumas NDA 701 et 702.
  • À utiliser avec NDA 701 et 702
Spécification
Type Anhydrone
Capacité de l’échantillon 454 g
À utiliser avec Analyseur d’azote Dumas
Poids (métrique) 0,454 kg
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium perchlorate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: magnesium perchlorate