Learn More
Tocris Bioscience™ Ani 9
GREENER_CHOICE
Code produit 18719238
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18719238 10 mg 10mg
18769228 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18719238 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 6076/10
Potent and selective TMEM16A (Anoctamin-1; ANO1) blocker
Ani 9 is a potent and selective TMEM16A (Anoctamin-1; ANO1) blocker (IC50 = 77 nM). Displays no effect on ANO2 activity (at 10 μM). Also exhibits no effect on intracellular calcium signaling or CFTR and ENaC channel activity (at 30 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ani 9
CAS 356102-14-2
Synonyme 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N'-(2-methoxybenzylidene)acetohydrazide
Quantité 10 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO
Formule moléculaire C17H17ClN2O3
Poids de la formule 332.78
Forme physique Solide
Couleur Off-white
Type de produit Bioactive Small Molecule
Pureté >98%
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.