Learn More
Aniline-13C6, TRC
Code produit 30133443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133443 250 mg 250mg
30007773 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133443 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA662478250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100849-37-4
Formule moléculaire 13C6 H7 N
Poids moléculaire (g/mol) 99.08
Synonyme Aniline 13C6, Benzenamine-13C6 (9CI), Aniline-13C6, Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
Nom IUPAC (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriénamine
SMILES N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline 13C6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Poids de la formule 99.078
Pourcentage de pureté >95%