Learn More
Aniline, 99,8 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10132970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10132970 5 mL Flacon en verre 5mL
10185823 100 mL Flacon en verre 100mL
10667512 1 L Flacon en verre 1L
10175823 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10132970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158190050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-53-3
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
Numéro MDL MFCD00007629
Clé InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
CID PubChem 6115
ChEBI CHEBI:17296
Nom IUPAC aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline
Point de fusion -6.2°C
Couleur Rose à blanc
Densité 1.0213g/mL
Point d’ébullition 181.0°C to 185.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NH2
Indice de réfraction 1.5845 to 1.5865
Quantité 5 mL
Beilstein 12, 59
Fieser 06,21; 17,16
Merck Index 15, 652
Gravité spécifique 1.0213
Informations sur la solubilité Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosité 4.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 93.13
Tension de vapeur 0.5mmHg at 20°C
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aniline