Learn More
Bleu d’aniline, pur, soluble dans l’eau, C.I.42755, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Spécification
Spécification
| CAS | 28631-66-5 |
| Formule moléculaire | C32H25N3Na2O9S3 |
| Numéro MDL | 36130 |
| Poids de la formule | 799.81g/mol |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aniline Blue, sodium salt
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.