Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu d’aniline, sel de sodium, pur, soluble dans l’eau, coloration biologique de haute pureté
Code produit 10656822 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10656822 25 g Flacon en verre 25g
10226570 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656822 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 229660250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28983-56-4
Formule moléculaire C37H26N3Na2O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 798.79
Numéro MDL MFCD00058509
Clé InChI TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Acid Blue 22, C.I. 42755
CID PubChem 76956083
Nom IUPAC Disodium ;4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)phényl]-[4-(4-sulfonatophényl)azaniumylidènecyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]anilino]benzènesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline Blue, sodium salt
Rapport d’absorption 0.96 to 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 594 to 610nm (in pH 3 water)
Poids de la formule 799.81
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron-violet
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aniline Blue, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Blue 93