Spécification
| CAS | 62-53-3 |
| Point de fusion | -6.2°C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 8.8 |
| Point d’ébullition | 181°C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Formule moléculaire | C6H7N |
| Numéro MDL | 7629 |
| Quantité | 2.5 L |
| Densité de vapeur | 3.3 |
| Afficher plus |