Learn More
Chlorhydrate d’aniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459943 100 g 100g
11469943 500 g 500g
11479943 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13024.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Aniline hydrochloride was used in the preparation of polyaniline coated poly(styrene-co-styrene sulfonate) nanoparticles. It was used to study the induction of Nei-like DNA glycosylases (NEIL1/2)-mediated base excision repair(BER) in rat spleen and 8-oxoguanine glycosylase 1-mediated BER due to aniline exposure. It is used in printing inks, clothing marking inks, paints and paint removers. It is also used as a stove polisher and shoe polisher, as well as in the synthesis of dyes, crayons and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate dʼaniline a été utilisé dans la préparation de nanoparticules de poly(styrène-co-styrène sulfonate) revêtues de polyaniline. Il a été utilisé pour étudier lʼinduction de la réparation par excision de base (BER) à médiation d’ADN glycosylases de type Nei (NEIL1/2) dans la rate du rat et la BER à médiation 8-oxoguanine glycosylase 1à cause de lʼexposition à lʼaniline. Il est utilisé dans les encres d’impression, les encres de marquage de vêtements, les peintures et les détachants de peinture. Il est également utilisé comme polisseur de poêle et polisseur de chaussures, ainsi que dans la synthèse de colorants, crayons et antioxydants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1070 g/l).
Remarques
Il est sensible à la lumière et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-04-1
Formule moléculaire C6H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 129.59
Numéro MDL MFCD00012958
Clé InChI MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
CID PubChem 8870
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline hydrochloride
Point de fusion 196°C to 200°C
Densité 1.221
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair 193°C (379°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN1548
Beilstein 3593823
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,659
Informations sur la solubilité Soluble in water (1070g/L).
Nom IUPAC Aniline ; chlorhydrate
Poids de la formule 129.59
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aniline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aniline hydrochloride