Learn More
Chlorhydrate d’aniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479943 2500 g 2500g
11459943 100 g 100g
11469943 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13024.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Aniline hydrochloride was used in the preparation of polyaniline coated poly(styrene-co-styrene sulfonate) nanoparticles. It was used to study the induction of Nei-like DNA glycosylases (NEIL1/2)-mediated base excision repair(BER) in rat spleen and 8-oxoguanine glycosylase 1-mediated BER due to aniline exposure. It is used in printing inks, clothing marking inks, paints and paint removers. It is also used as a stove polisher and shoe polisher, as well as in the synthesis of dyes, crayons and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate dʼaniline a été utilisé dans la préparation de nanoparticules de poly(styrène-co-styrène sulfonate) revêtues de polyaniline. Il a été utilisé pour étudier lʼinduction de la réparation par excision de base (BER) à médiation d’ADN glycosylases de type Nei (NEIL1/2) dans la rate du rat et la BER à médiation 8-oxoguanine glycosylase 1à cause de lʼexposition à lʼaniline. Il est utilisé dans les encres d’impression, les encres de marquage de vêtements, les peintures et les détachants de peinture. Il est également utilisé comme polisseur de poêle et polisseur de chaussures, ainsi que dans la synthèse de colorants, crayons et antioxydants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1070 g/l).
Remarques
Il est sensible à la lumière et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-04-1
Formule moléculaire C6H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 129.59
Numéro MDL MFCD00012958
Clé InChI MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
CID PubChem 8870
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline hydrochloride
Point de fusion 196°C to 200°C
Densité 1.221
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair 193°C (379°F)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1548
Beilstein 3593823
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,659
Informations sur la solubilité Soluble in water (1070g/L).
Nom IUPAC chlorure d’aniline d’hydrogène
Poids de la formule 129.59
Pourcentage de pureté 99%