Learn More
Chlorhydrate d’aniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617132 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10617132 500 g Flacon en plastique 500g
10001760 100 g Flacon en plastique 100g
13408388 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10617132 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158415000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-04-1
Formule moléculaire C6H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 129.59
Numéro MDL MFCD00012958
Clé InChI MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
CID PubChem 8870
Nom IUPAC hydrogen aniline chloride
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 196.0°C to 199.0°C
Couleur Crème-jaune à blanc
Point d’ébullition 245.0°C
Point d’éclair 193°C
Perte à la dessiccation 0.5 % max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5NH2·HCl
Quantité 500 g
Merck Index 15,652
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1070g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethyl ether and chloroform
Poids de la formule 129.59
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre