Learn More
Chlorhydrate d’aniline, TRC
Code produit 30138021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138021 500 mg 500mg
30132592 1 g 1g
30007426 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138021 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA662508500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-04-1
Formule moléculaire C6 H7 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 129.59
Synonyme Aniline Hydrochloride, Phenylamine Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Fentanyl Imp. F (EP) as Hydrochloride, Mesalazine Imp. K (EP) as Hydrochloride, Trimethoprim Imp. K (EP) as Hydrochloride
Nom IUPAC Aniline ; chlorhydrate
SMILES Cl.Nc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline Hydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Poids de la formule 129.0345