Learn More
Aniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aniline |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2 |
| Poids de la formule | 93.0578 |
| Pourcentage de pureté | >95% |