Learn More
Animusk (~65%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Animusk |
| CAS | 3100-36-5 |
| Formule moléculaire | C16H28O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Cyclohexadeca-8-enone |
| SMILES | O=C1CCCCCCC\C=C\CCCCCC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.39 |