Learn More
Laboratoires Anios™ Anios DTS™ Flacons pulvérisateurs
Description
Éliminateur multi-usage :
- Solution limpide et incolore
- pH du produit pur à +20°C : environ 10,6
- Densité à +20°C : environ 1
Spécification
Spécification
| Composition | Surfactants anioniques, agent alcalin, dérivés de glycol et parfum de synthèse |
| Type de conteneur | Flacon |
| Quantité | 12/paquet |
| Volume (métrique) | 750 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ANIOS DTS
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: DOCUSATE SODIUM, MONOPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER, 2-AMINOETHANOL