Learn More
Laboratoires Anios™ Désinfectant Aniosgel 800
Code produit 15551823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon avec pompe à vis
Flacons avec pompe à vis
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
15551823 Flacons avec pompe à vis 6 pièces
15561823 Flacon avec pompe à vis 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15551823 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 2550762GP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.37€
    58.47€ / 6 pièces
    Économisez 17.90€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le désinfectant Aniosgel800 des Laboratoires Anios™ convient au traitement hygiénique et à la désinfection chirurgicale des mains par frottement.
  • Haut niveau d’observance
  • Testé sous contrôle dermatologique
  • Adapté à la peau sensible
  • Préserve l’hydratation de la peau
  • Large spectre d’antimicrobiens à partir de 30 sec.
  • Conforme aux dernières normes européennes
  • Actif contre les bactéries, les mycobactéries, les levures, les moisissures, les virus
Spécification
Type de produit Gel désinfectant
Certifications / conformité (Europe) EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476
Composition Éthanol en présence d’agents épaississants, hydratants et émollients et eau.
À utiliser avec (application) Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par frottement.
Conditionnement Flacons avec pompe à vis
Quantité 6 flacons
Volume (métrique) 300 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • aniosgel 800
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans comme un déchet dangereux.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl alcohol, propan-2-ol