Learn More
Laboratoires Anios™ Désinfectant Aniosgel 800
Code produit 15561823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon avec pompe à vis
Flacons avec pompe à vis
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
15561823 Flacon avec pompe à vis 12 pièces
15551823 Flacons avec pompe à vis 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15561823 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 2550763GP
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le désinfectant Aniosgel800 des Laboratoires Anios™ convient au traitement hygiénique et à la désinfection chirurgicale des mains par frottement.
  • Haut niveau d’observance
  • Testé sous contrôle dermatologique
  • Adapté à la peau sensible
  • Préserve l’hydratation de la peau
  • Large spectre d’antimicrobiens à partir de 30 sec.
  • Conforme aux dernières normes européennes
  • Actif contre les bactéries, les mycobactéries, les levures, les moisissures, les virus
Specifications
Type de produit Gel désinfectant
Forme Gel
Certifications / conformité (Europe) EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476
Composition Éthanol en présence d’agents épaississants, hydratants et émollients et eau.
À utiliser avec (application) Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par frottement.
Conditionnement Flacon avec pompe à vis
Quantité 12 flacons
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • aniosgel 800
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans comme un déchet dangereux.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl alcohol, propan-2-ol