Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue
Code produit 15431121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
75 ml
500 mL
Conditionnement:
12 pièces
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15431121 75 ml 20 pièces
15441121 500 mL 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431121 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 1645274
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Aniosgel85 Blue des Laboratoires Anios™ est un gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains.
  • Large spectre antimicrobien
  • Traitement hygiénique en 30 sec.
  • Pour un traitement hygiénique et une désinfection chirurgicale
  • Actif contre les bactéries, la tuberculose, les champignons, les virus
Spécification
Type de produit Gel pour les mains stérilisateur/désinfectant
Certifications / conformité (Europe) EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1
Composition Éthanol en présence d’agents épaississants, hydratants et émollients et eau.
À utiliser avec (application) Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains
Conditionnement Flacons sans air
Volume (métrique) 75 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • aniosgel 85
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans comme un déchet dangereux.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl alcohol, propan-2-ol