Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Code produit 11988104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11988104 100 mL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11988104 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 1644505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    104.97€ / 20 pièces
    Économisez 57.03€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Gel hydroalcoolique thixotropique pour un traitement hygiénique et une désinfection chirurgicale par frottement manuel.
Gel désinfectant pour le nettoyage hydroalcoolique des mains :
  • Éthanol : 755 ml/l
  • Point d’éclair : +23°C
  • Densité à +20°C : environ 0,862
  • pH à +20°C : environ 5,5 (proche du pH de la peau)
  • Viscosité à +20°C : de 1200 à 2500 mPa.s
  • Stockage : à partir de +5°C et +25°C
  • Étude d’aérobiocontamination disponible sur demande
Spécification
Type de produit Gel antiseptique hydroalcoolique
Forme Gel
À utiliser avec (application) Pour le traitement hygiénique et l’antisepsie chirurgicale des mains
Quantité 20 Paquets
Volume (métrique) 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ANIOSGEL 85 NPC
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL