Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Code produit 15680105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacons sans air
Flacons à pompe
Conditionnement:
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement Conditionnement
15680105 500 mL Flacons à pompe 12 pièces
15670105 1 L Flacons sans air 12 pièces
15600115 1 L Flacons à pompe 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15680105 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 1644748
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Aniosgel 85 NPC des Laboratoires Anios™ ne contient pas de substances, de parfum ou de colorant allergéniques et est adapté au traitement hygiénique et à la désinfection chirurgicale des mains
  • Pas de substances, de parfum ou de colorant allergéniques
  • Large spectre antimicrobien
  • Traitement hygiénique en 30 sec.
  • Pour un traitement hygiénique et une désinfection chirurgicale
  • Actif contre les bactéries, les mycobactéries, les levures, les moisissures, les virus
Spécification
Type de produit Gel pour les mains stérilisateur/désinfectant
Forme Gel
Certifications / conformité (Europe) EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791
Composition Éthanol en présence d’agents épaississants, hydratants et émollients et eau.
À utiliser avec (application) Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains
Conditionnement Flacons à pompe
Quantité 12 flacons
Volume (métrique) 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ANIOSGEL 85 NPC
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL