Learn More
Laboratoires Anios™ Désinfectant de surface de pulvérisation rapide Aniospray
Code produit 15461884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 l
5 l
Quantité:
12/Carton
4/Carton
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité unitSize
15461884 5 l 4/Carton 4 pièces
15451884 1 l 12/Carton 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15461884 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 2084034
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le désinfectant de surface pour pulvérisation rapide Aniospray Laboratoires Anios™ est un spray à large spectre antimicrobien à base d’éthanol pour une désinfection rapide des surfaces et des équipements non immersibles et non invasifs.
  • À base d’éthanol
  • Large spectre d’activité
  • Ne laisse aucune trace lors du séchage
  • Parfum agréable
  • Sans aldéhyde, sans coloration
  • Désinfection rapide des surfaces et dispositifs médicaux non immergés préalablement nettoyés et non immergés résistants à l’alcool (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de sucre dans le sang, etc.)
  • Active contre les bactéries, les mycobactéries, les levures, les moisissures, les virus
Spécification
Type de produit Désinfectant rapide
Certifications/Conformité Bactéries EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB selon EN 13697. Mycobactérie : EN 14348, EN 14563. Levures / moisissures : EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562 : Trichophyton mentagrophytes. Virus : Adénovirus, VIH-1, PRV (substitut du VHB), BVDV (substitut du VHC), virus de la vaccine, virus de l’herpès, coronavirus, rotavirus, virus de la grippe A (H1N1), calicivirus félin, norovirus (MNV) selon EN 14476
Composition Solution hydroalcoolique (55 % d’éthanol), propionate d’ammonium quaternaire, parfum.
À utiliser avec (application) Désinfection rapide des dispositifs médicaux non submersibles résistants à l’alcool.
Quantité 4/Carton
Volume (métrique) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ANIOSPRAY QUICK
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE