Learn More
Laboratoires Anios™ Désinfectant Aniospray Surf 29
Code produit 15348944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12/Carton
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15348944 12/Carton 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15348944 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 2421073
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un pulvérisateur désinfectant prêt à l’emploi pour une désinfection rapide des surfaces, des équipements médicaux et des dispositifs médicaux non submersibles et non invasifs préalablement nettoyés (par ex., stéthoscopes, capteurs de pression).
  • Sans aldéhyde
  • Bactéricide et fongicide conformément à la norme NT F 72 -281 ; actif contre les virus
  • Composition : éthanol et chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine
  • À utiliser non dilué sur des surfaces préalablement nettoyées
  • Ne laisse aucune trace ou pellicule graisseuse
Spécification
Composition Éthanol et chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine
Type de conteneur Flacon
Description Pulvérisateur désinfectant
À utiliser avec (application) Désinfection des surfaces et des équipements médicaux
Comprend 1 pulvérisateur à gâchette
Quantité 12/Carton
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ANIOSPRAY SURF 29
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, D-GLUCONIC ACID, COMPOUNDWITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12-DIIMINO-2, 4, 11, 1