Learn More
Laboratoires Anios™ Aniospray Surf 29
Code produit 15338944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15338944 5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15338944 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 2421034
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Désinfection des surfaces, des équipements médicaux et des dispositifs médicaux non submersibles et non invasifs préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, glucomètres, etc.).
Pulvérisateur désinfectant
  • Produit prêt à l’emploi
  • Solution limpide et incolore
  • Densité à +20°C : ≈ 0,950
  • pH à +20°C : ≈ 6,0
  • Pourcentage d’éthanol : 41 % de pourcentage volumique
  • Point d’éclair : +26,5°C
  • Non corrosif et non oxydant
  • 1 pression du pulvérisateur fournit 1 ml de produit
Spécification
Forme Liquide
Composition Éthanol, Chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, excipients.
Type de conteneur Bidon
Quantité 4/Carton
Heure du test 5 minutes
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ANIOSPRAY SURF 29
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, D-GLUCONIC ACID, COMPOUNDWITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12-DIIMINO-2, 4, 11, 1