Learn More
Laboratoires Anios™ Désinfectant pulvérisateur Aniospray Surf 41
Le désinfectant Laboratories Anios™ Aniospray Surf est un pulvérisateur à base d’éthanol pour la désinfection des surfaces et des équipements non submersibles et non invasifs.
Marque: Laboratoires Anios™ 2420070
Description
- Composition à base d’éthanol (41 % de pourcentage volumique)
- Actif sur les virus enveloppés en 1 min.
- Ne laisse aucune trace lors du séchage
- Non corrosif
- Non oxydant
- Désinfection des surfaces et des équipements et dispositifs médicaux non submersibles et non invasifs préalablement nettoyés, tels que les stéthoscopes, les capteurs de pression et les glucomètres
- Grande compatibilité avec les matériaux
Safety and Handling
- ANIOSPRAY SURF 41
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1, 3-DIAMINE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.