Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosurf ND Premium
Code produit 15348954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 l
5 l
Quantité:
12/Carton
4/Cs.
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité unitSize
15348954 5 l 4/Cs. 4 pièces
15398934 1 l 12/Carton 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15348954 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 2450036
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Aniosurf ND Premium Laboratoires Anios™ offre une grande efficacité antimicrobienne et convient à la désinfection des sols, des murs et des équipements médicaux.
  • Nettoyage et désinfection des sols, des murs et des équipements médicaux
  • Grande efficacité antimicrobienne
  • Formule non corrosive, compatible avec les surfaces lavables
  • Ne laisse pas de film ou de résidus collants
  • Utilisable dans de l’eau chaude et tiède
  • Active contre les bactéries, les mycobactéries, les levures, les moisissures, les virus
Spécification
Type de produit Concentrat désinfectant
pH 7 ± 0,5
Scent Parfum frais
Certifications/Conformité Bactéries EN 1040, EN 13727. Actif sur les BMR et BHR selon EN 13727. Actif sur les entérobactéries Klebsiella pneumoniae et OXA 48 selon EN 1369. Mycobactérie : Mycobacterium terrae : EN 14348. Mycobacterium terrae : EN 13697. Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697. Moisissures : EN 13624, EN 13697. Virus : Conforme à la norme EN 14476 : PRV (modèle du VHB), BVDV (modèle VHC), virus de la vaccine, virus de l’herpès. Selon EN 14476 : Rotavirus
Composition Chlorure de didécyldiméthylammonium (nº CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), digluconate de chlorhexidine (nº CAS 18472-51-0 : 5,2 mg/g), excipients
Contenu et stockage 5°C à 35°C
Dilution Dilué à 0,25 %
À utiliser avec (application) Désinfection des sols, des murs et des équipements médicaux
Quantité 4/Cs.
Volume (métrique) 5 l