missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosyme DD1
Description
Nettoyage et pré-désinfection des instruments :
- Premier détergent liquide enzymatique à propriétés désinfectantes.
- Complexe tri-enzymatique : protéase, lipase, amylase, associé à des surfactants
- Efficacité prouvée (DCP*) * Pouvoir dégraissant
- Formulation sans chlore : aucune oxydation des matériaux.
- Formulation sans aldéhyde : aucune fixation de protéines.
- Stabilité enzymatique prouvée.
- PH neutre : compatible avec les alliages.
- Absence de chlorure (propionate d’ammonium) : aucun effet corrosif sur les matériaux.
- Compatible avec le procédé ultra-sonique.
- Liquide transparent, bleu, parfumé
Spécification
Spécification
| Type de produit | Aniosyme DD1 |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage et la décontamination des instruments médicaux, chirurgicaux et endoscopiques |
| Quantité | 12/boîte |
| Volume (métrique) | 1L |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?