Learn More
Anipamil, TRC
Code produit 30009025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009025 100 mg 100mg
30004956 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009025 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA672700100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83200-10-6
Formule moléculaire C34H52N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 520.8
Synonyme alpha-Dodecyl-3-methoxy-alpha-[3-[[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]benzeneacetonitrile ;
Nom IUPAC 2-(3-méthoxyphényl)-2-[3-[2-(3-méthoxyphényl)éthyl-méthylamino]propyl]tétradécaninnitrile
SMILES CCCCCCCCCCCCC(CCCN(C)CCc1cccc(OC)c1)(C#N)c2cccc(OC)c2
Specifications
Nom chimique ou matériau Anipamil
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C34H52N2O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23-34(29-35,31-19-16-21-33(28-31)38-4)24-17-25-36(2)26-22-30-18-15-20-32(27-30)37-3/h15-16,18-21,27-28H,5-14,17,22-26H2,1-4H3
Poids de la formule 520.4029