Learn More
Aniracetam, MedChemExpress
Code produit 16461129
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461129 1 g
16417017 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16461129 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10932
MedChemExpress Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.
Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniracetam
CAS 72432-10-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H13NO3
Quantité 1 g
Synonyme Ro 13-5057
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (456.12 mM) ∣H2O : 0.33 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCC1=O)C2=CC=C(OC)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration