Learn More
Aniracetam, TRC
Code produit 30138245
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138245 500 mg 500mg
30134066 50 mg 50mg
17907144 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA672800500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72432-10-1
Formule moléculaire C12 H13 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Synonyme 2-Pyrrolidinone, 1-(4-methoxybenzoyl)-, 1-(4-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, Ampamet, Aniracetam, Draganon, Ro 13-3057, Ro 13-5057, Ro 13-5057/001, Sarpul
Nom IUPAC 1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)N2CCCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniracetam
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Poids de la formule 219.0895