Learn More
Anisaldehyde, TRC
Code produit 30136857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136857 100 g 100g
30133471 250 g 250g
30007649 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136857 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA673200100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-11-5
Formule moléculaire C8 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Synonyme Benzaldehyde, 4-methoxy- (9CI, ACI), 4-Methoxybenzaldehyde (ACI), p-Anisaldehyde (8CI), 4-Anisaldehyde, Anisaldehyde, Anisic aldehyde, Aubepine, Crategine, NSC 5590, Obepin, p-Anisic aldehyde, p-Formylanisole, p-Methoxybenzaldehyde
Nom IUPAC 4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COc1ccc(C=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Anisaldehyde
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Poids de la formule 136.0524