Learn More
Anisoïne, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10773631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10773631 100 g Flacon en plastique 100g
10657484 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10773631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104841000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 119-52-8 | C16H16O4 | 272.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-52-8
Formule moléculaire C16H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 272.30
Numéro MDL MFCD00008411
Clé InChI LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-one
CID PubChem 95415
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Anisoin
Note relative au nom 95%
Point de fusion 109°C to 114°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 08, 423
Poids de la formule 272.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre