Learn More
Anisoine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487144 25 g 25g
11497144 100 g 100g
11407154 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487144 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21559.14
CAS: 119-52-8 | C16H16O4 | 272.30 g/mol
Anisoin is a useful pre-chromatographic derivatization fluorogenic reagent for LC (liquid chromatography) analysis of guanidino compounds. It is widely used as photoinitiators in polymerization reactions. It is widely used in UV curing inks, wood coatings, paper coatings, optical fiber, PCB, screen printing, paper varnish and other surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anisoine est un réactif fluorogénique de dérivatisation pré-chromatographique utile pour l’analyse LC (chromatographie en phase liquide) des composés guanidino. Il est largement utilisé comme photoinitiateur dans les réactions de polymérisation. Il est largement utilisé dans les encres de séchage UV, les revêtements en bois, les revêtements en papier, les fibres optiques, le PCB, l’impression sur écran, le vernis sur papier et d’autres surfaces.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-52-8
Formule moléculaire C16H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 272.30
Numéro MDL MFCD00008411
Clé InChI LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-one
CID PubChem 95415
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,2-bis(4 -méthoxyphényle)éthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Anisoin
Point de fusion 110°C to 114°C
Quantité 25 g
Beilstein 3211892
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and acetone.
Poids de la formule 272.3
Pourcentage de pureté 97%