Learn More
Anisole, 99 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11924721 1 L 1L
11934721 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11924721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429250010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-66-3
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Clé InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
CID PubChem 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nom IUPAC anisole
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Anisole
Point de fusion -37.0°C
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 154.0°C
Point d’éclair 43°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire C6H5OCH3
Indice de réfraction 1.5160 to 1.5190
Quantité 1 L
Merck Index 15,662
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Anisole, 99%, Extra Dry
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole