Learn More
Anisole, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10458500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10458500 250 ml Flacon en verre 250mL
10265720 5 mL Flacon en verre 5mL
10347710 1 L Flacon en verre 1L
11984711 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10458500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153922500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-66-3
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Clé InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme méthoxybenzène, éther de méthyle phényle, benzène, méthoxy, éther phénylméthylique, phénoxyméthane, éther phénol-méthylique, méthoxy-benzène, phenol methyl ether, methoxy-benzene
CID PubChem 7519
ChEBI CHEBI : 16579
Nom IUPAC anisole
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Anisole
Point de fusion -37.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 154.0°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OCH3
Indice de réfraction 1.5160 à 1.5190
Quantité 250 ml
Beilstein 06,138
Fieser 01,41
Merck Index 15,662
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 1.6 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.