Learn More
Anisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489883 2500 g 2500g
11479883 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11489883 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12997.0E
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108.14 g/mol
Anisole is widely used as a solvent for the synthesis of various organic compounds, anethole, nonylphenol isomer 4-(3',6'-dimethyl-3-heptyl)phenol, perfumes, insect pheromones and pharmaceuticals. It finds application in the preparation of inorganic complexes and materials such as tin-core/tin oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anisole est largement utilisé comme solvant pour la synthèse de divers composés organiques, de l’anéthole, de l’isomère nonylphénol 4-(3′,6′-diméthyl-3-heptyl)phénol, des parfums, des phéromones d’insectes et des produits pharmaceutiques. Il trouve son application dans la préparation de complexes inorganiques et de matériaux tels que les nanoparticules d’oxyde d’étain/noyau d’étain.
Solubilité
Miscible avec du méthanol et de l’acétone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-66-3
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00008354
Clé InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
CID PubChem 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nom IUPAC anisole
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Anisole
Point de fusion -37°C
Densité 0.994
Point d’ébullition 153°C to 154°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Ether-like
Indice de réfraction 1.517
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2222
Beilstein 506892
Merck Index 14,669
Informations sur la solubilité Miscible with methanol and acetone. Immiscible with water.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Anisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole