Learn More
Anisole, pur, Fisher Chemical
Code produit 10499160 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10499160 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10499160 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/7600/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 100-66-3
Point de fusion -37°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 154°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C7H8O
Numéro MDL 8354
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 3.72
Poids de la formule 108.14g/mol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.