Learn More
Anisole, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Anisole |
| Point de fusion | -37°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.995g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 154°C |
| Point d’éclair | 51°C (123.8°F) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3OC6H5 |
| Indice de réfraction | n20/D 1.516(lit.) |
| Quantité | 1 L |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Anisole
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.