Learn More
Anisole, ReagentPlus™, 99 %, Solstice
Code produit 15671120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15671120 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15691120 250 mL Flacon en verre 250mL
15661120 1 L Flacon en verre 1L
15681120 20 L Boîte en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15671120 Fournisseur Fluka Code fournisseur 1232262.5L
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-66-3
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00008354
Clé InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
CID PubChem 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nom IUPAC anisole
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Anisole
Point de fusion -37 °C
Couleur Incolore
Densité 0,995 g/mL à 25 °C
Point d’ébullition 154 °C
Point d’éclair 51 °C (123,8 °F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H5
Indice de réfraction n20/D 1.516(lit.)
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN2222
Beilstein 506892
Densité de vapeur 3.7 (contre l’air)
Poids de la formule 108,14g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.