Learn More
Anisomycin, MedChemExpress
Description
Anisomycin is a potent protein synthesis inhibitor which interferes with protein and DNA synthesis by inhibiting peptidyl transferase or the 80S ribosome system. Anisomycin is a JNK activator, which increases phospho-JNK. Anisomycin is a bacterial antibiotic.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Anisomycin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 22862-76-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H19NO4 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | Flagecidin Wuningmeisu C |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (188.46 mM) |
| Afficher plus |