Learn More
Anisomycine, MP Biomedicals™
Code produit 17630887 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17630887 10 mg 10mg
17640887 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17630887 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215988110
Synonyme : 2-[p-méthoxybenzyl]-3,4-pyrrolidinediol 3-acétate, (2R,3S,4S)-2-(4-méthoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acétate, flagecidine
L’anisomycine est un agent antiprotozoaire qui inhibe la protéosynthèse et active un sous-ensemble restreint de kinases actuellement uniquement identifié par la p54 et la MAP kinase. Elle peut être utilisée comme aide à l’étude des signaux cytoplasmiques résultant en la signalisation nucléaire et l’induction de c-fos et c-jun. Énoncé d’utilisation : Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical™ sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22862-76-6
Spécification
Forme physique Powder
Source Streptomyces griseolus
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anisomycin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisomycin