Learn More
Abcam Anisomycine, inhibiteur de synthèse protéique, solide, pureté à 98 %, 10 mg
Product Code. 32173962 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
32173962 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32173962 Supplier Abcam Supplier No. ab12049510mg
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Inhibiteur translationnel puissant de la synthèse protéique et activateur des cascades de kinases, y compris les kinases p38 et JNK MAP.
  • Poids moléculaire : 265,3 Da
  • Pureté : >98 %
  • Description : Inhibiteur translationnel de la synthèse protéique. Activateur très puissant des cascades de kinases. Active puissamment les kinases protéiques activées par le stress, p38, JNK MAP et d’autres kinases.
  • Forme : Solide
  • Stockage : Conserver à +4 °C.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Forme Plein
Conditions d’expédition Température ambiante
Molécule cible Protéine, p38, JNK
Formule 100 % Anisomycine
Quantité 10 mg
À utiliser avec (application) Inhibition de la synthèse des protéines, activation de la cascade de kinases