Learn More
Anisomycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Anisomycin |
| CAS | 22862-76-6 |
| Formule moléculaire | C14H19NO4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (2R,3S,4S)-2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,4-pyrrolidinediol 3-Acetate, (-)-Anisomycin(2R,3S,4S)-2-(p-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol 3-Acetate, (2R,3S,4S)-2-(p-Methoxyphenylmethyl)-3-acetoxy-4-hydroxypyrrolidine, (-)-Anisomycin, Flagecidin, NSC 76712, Wuningmeisu C |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@H]2NC[C@H](O)[C@H]2OC(=O)C)cc1 |
| Nom IUPAC | acetato de [(2R,3S,4S)-4-hidroxi-2-[(4-metoxifenil)metil]pirrolidin-3-ilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 265.3 |
| Poids de la formule | 265.1314 |