Learn More
Invitrogen™ Tampon de liaison à l’annexine (5X), pour cytométrie en flux
Code produit 12063805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12063805 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12063805 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V13246
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tampon de liaison à l’annexine (5X) pour la cytométrie en flux
This product is designed to facilitate the binding of annexin V to phosphatidylserine for use in apoptosis assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 ml
pH 7,4
Type de produit Tampon de liaison d’annexine
Contenu et stockage Contient 1 flacon de tampon de liaison d’annexine (solution 5X, 50 ml).
Conservez à 2–8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Formule 50 mM d’HEPES, 700 mM de NaCl, 12,5 mM deCaCl2, pH 7,4
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Forme Concentré