Learn More
Molecular Probes™ Conjugués de l’annexine V pour la détection de l’apoptose
Code produit 10297152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Excitation / émission:
346/442
410/455
494/518
495/519
555/565
565/578
578/603
590/617
650/660
650/665
679/702
Faisceaux laser du cytomètre en flux:
405
488
488, 532, 561
532
532, 561
633-637
UV
Conjugué:
APC (Allophycocyanine)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Biotine-X
FITC
PE
Pacific Blue
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Excitation / émission Faisceaux laser du cytomètre en flux Conjugué unitSize
10297152 650/665 633-637 Alexa Fluor 647 1 pièce
10633853 495/519 488 Alexa Fluor 488 1 pièce
10267242 494/518 488 FITC 1 pièce
10277242 578/603 532, 561 Alexa Fluor 568 1 pièce
10443442 590/617 532 Alexa Fluor 594 1 pièce
10318162 - - Biotine-X 1 pièce
10740194 346/442 UV Alexa Fluor 350 1 pièce
10267452 555/565 532, 561 Alexa Fluor 555 1 pièce
10614263 679/702 633-637 Alexa Fluor 680 1 pièce
10246572 650/660 633-637 APC (Allophycocyanine) 1 pièce
10033122 565/578 488, 532, 561 PE 1 pièce
10695373 410/455 405 Pacific Blue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10297152 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur A23204
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Détectez les premiers stades de l’apoptose avec annexine V Alexa Fluor autonome, APC, Pacific Blue, PE, FITC, conjugués à la biotine au moyen de la cytométrie en flux.
Parvenez à une détection rapide et fiable de l’apoptose cellulaire précoce grâce aux conjugués autonomes de l’annexine V pour la détection de l’apoptose. Les conjugués de l’annexine V offrent une différence jusqu’à 100 fois maximum dans l’intensité du signal de fluorescence entre les cellules apoptotiques et non apoptotiques au moyen de la cytométrie en flux.
L’annexine V présente une forte affinité pour la phosphatidylsérine (PS), qui devient exposée sur le feuillet externe des cellules soumises à l’apoptose. En raison de cette affinité, les réactifs V d’annexine V marqués par fluorescence sont couramment utilisés dans les recherches sur l’apoptose.
Les conjugués d’annexine V constituent une méthode de détection rapide et fiable pour l’étude de l’externalisation de la phosphatidylsérine, un indicateur des étapes intermédiaires de l’apoptose. La différence d’intensité de fluorescence entre les cellules apoptotiques et non apoptotiques colorées avec nos conjugués d’annexine V fluorescents, mesurés par cytométrie en flux, est généralement 100 fois supérieure environ.
En collaboration avec Nexins Research BV, nous fournissons les conjugués d’annexine V les plus brillants et de la meilleure qualité du marché, notamment les conjugués d’annexine V Alexa Fluor 350, 488, 555, 568, 594, 647 et 680, ainsi que les conjugués d’annexine V APC, Biotine-X, FITC, Pacific Blue et PE. Les conjugués d’annexine V hautement fluorescents constituent une méthode de détection rapide et fiable pour l’étude de l’externalisation de la phosphatidylsérine, un des indicateurs les plus précoces de l’apoptose.
Le conjugué d’annexine V Pacific Blue est excitable par le violet et est donc idéal pour les instruments à laser violet et pour les expériences multicolores qui incluent des colorants fluorescents verts ou rouges.
Les avantages de nos conjugués d’annexine V sont les suivants :
• Conjugué aux colorants Invitrogen Alexa Fluor et eFluor pour des signaux plus brillants
• Conjugués pour tous les lasers disponibles
• Disponibles en tant que réactifs autonomes ou kits faciles à utiliser
La coloration à l’annexine V pour détecter les cellules apoptotiques ne peut être effectuée que sur des cellules vivantes et des tissus. Si les échantillons doivent être fixés après coloration, des conditions spécifiques sont nécessaires pour obtenir une rétention transitoire du signal. Il s’agit notamment d’utiliser une méthode de fixation sans alcool et à base d’aldéhyde, d’utiliser des tampons contenant du Ca2+ et d’éviter des surfactants/détergents. Pour vous vous faciliter la tâche, nous proposons également un tampon de liaison à l’annexine concentrée qui facilite la liaison de l’annexine V à la phosphatidylsérine dans les dosages d’apoptose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Conjugué d’annexine V Alexa Fluor 647
Quantité 500 μL
Type de produit Conjugué d’anexine V
Contenu et stockage Contient 1 flacon de conjugué d’annexine V Alexa Fluor 647. Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière.
Faisceaux laser du cytomètre en flux 633-637
Excitation / émission 650/665
Nbre de réactions 100
Couleur Far-Red
Conditions d’expédition Glace humide
Conjugué Alexa Fluor 647
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux